Stampa…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-methoxy-5-methylbenzene
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 205 EUR
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Formula: C₈H₈FIO
Peso molecolare: 266,051 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975454
CAS Number: 1823867-60-2