Stampa…
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500321-1G PC500321-5G
APOSPC500321-1GEA 188 EUR
APOSPC500321-1G APOSPC500321-5G
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',6'-Difluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
Peso molecolare: 224,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975472
CAS Number: 1288987-71-2