Stampa…
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500320-1G PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA 394 EUR
APOSPC500320-1G APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₄F₄N₂
Peso molecolare: 204,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975492
CAS Number: 1807176-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III