Stampa…
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500317-1G PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA 512 EUR
APOSPC500317-1G APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Formula: C₈H₁₀FNO
Peso molecolare: 155,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20714261
CAS Number: 77153-73-2