Stampa…
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
PC500315-1G PC500315-250MG
APOSPC500315-1GEA 274 EUR
APOSPC500315-1G APOSPC500315-250MG
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
2-Amino-4-fluoro-6-methylphenol
Formula: C₇H₈FNO
Peso molecolare: 141,143 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19214250
CAS Number: 133788-81-5