Stampa…
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500314-1G PC500314-250MG
APOSPC500314-1GEA 394 EUR
APOSPC500314-1G APOSPC500314-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975486
CAS Number: 1823327-58-7