Stampa…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500313-1G PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA 270 EUR
APOSPC500313-1G APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Formula: C₇H₆FIO
Peso molecolare: 252,025 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975459
CAS Number: 1823935-35-8