Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 551 EUR
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975487
CAS Number: 1803828-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III