Stampa…

2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

PC500308-1G PC500308-250MG
APOSPC500308-1GEA 489 EUR
APOSPC500308-1G APOSPC500308-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole
Formula: C₈H₈FNO₃
Peso molecolare: 185,152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24368898
CAS Number: 3108-02-9

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR