Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500307-1G PC500307-250MG PC500307-5G
APOSPC500307-1GEA 332 EUR
APOSPC500307-1G APOSPC500307-250MG APOSPC500307-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Formula: C₇H₄BF₅O₂
Peso molecolare: 225,908 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27975470
CAS Number: 2250114-85-1