4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500306-1G
PC500306-250MG
PC500306-5G
APOSPC500306-1GEA
288
EUR
APOSPC500306-1G
APOSPC500306-250MG
APOSPC500306-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Formula:
C₈H₈FIO Punto di fusione: 40…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD19440267 CAS Number: 741716-19-8 |