Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500305-1G PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA 252 EUR
APOSPC500305-1G APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975469
CAS Number: 1309597-24-7