2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500303-1G
PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA
219
EUR
APOSPC500303-1G
APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula:
C₈H₃F₄NO Peso molecolare: 205,109 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27975490 CAS Number: 1823891-92-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |