2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500302-1G
PC500302-250MG
APOSPC500302-1GEA
177
EUR
APOSPC500302-1G
APOSPC500302-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Formula:
C₇H₆FNO₃ Peso molecolare: 171,126 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22586680 CAS Number: 110298-75-4 |