Stampa…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 271 EUR
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12404959
CAS Number: 134099-34-6