Stampa…
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carbonyl chloride, 3-(Chlorocarbonyl)-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
PC5003-1G PC5003-2.5G
APOSPC5003-1GEA 200 EUR
APOSPC5003-1G APOSPC5003-2.5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride 95+%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoyl chloride
Formula: C₇H₄ClF₃O₂
Peso molecolare: 212,554 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00275562
CAS Number: 175276-66-1
UN: 3261
ADR: 8,III