6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
Formula:
C₇H₄FNO₅ Peso molecolare: 201.109 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27975496 CAS Number: 1820639-38-0 |