Stampa…
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500297-1G PC500297-250MG PC500297-5G
APOSPC500297-1GEA 568 EUR
APOSPC500297-1G APOSPC500297-250MG APOSPC500297-5G
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Formula: C₇H₃BrFNO
Peso molecolare: 216,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16468547
CAS Number: 1226045-94-8