2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
PC500296-1G
PC500296-5G
APOSPC500296-1GEA
53.9
EUR
APOSPC500296-1G
APOSPC500296-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
2-Bromo-5-fluoro-4-nitroaniline
Formula:
C₆H₄BrFN₂O₂ Peso molecolare: 235,011 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22381005 CAS Number: 952664-69-6 |