Stampa…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Cyano-3-fluoro-6-nitrophenol, 3-Cyano-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 321 EUR
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₃
Peso molecolare: 182,109 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975499
CAS Number: 1820648-09-6