Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC500283-1G
PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA
528
EUR
APOSPC500283-1G
APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₉FN₂O₂ Peso molecolare: 184,168 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20701664 CAS Number: 403712-67-4 |