Stampa…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Fluoro-2-formyl-6-nitrophenol, 4-Fluoro-3-formyl-2-hydroxynitrobenzene
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 205 EUR
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₄
Peso molecolare: 185,109 g/mol
Punto di fusione: 80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975498
CAS Number: 38225-97-7