Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500272-1G PC500272-250MG PC500272-5G
APOSPC500272-1GEA 633 EUR
APOSPC500272-1G APOSPC500272-250MG APOSPC500272-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Peso molecolare: 220,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22199648
CAS Number: 108310-38-9