Stampa…
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene
PC500265-1G PC500265-250MG PC500265-5G
APOSPC500265-1GEA 458 EUR
APOSPC500265-1G APOSPC500265-250MG APOSPC500265-5G
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole 95%
2-Bromo-4-fluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Peso molecolare: 250,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27975461
CAS Number: 84478-77-3