Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500262-1G PC500262-250MG
APOSPC500262-1GEA 256 EUR
APOSPC500262-1G APOSPC500262-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Peso molecolare: 235,995 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100973
CAS Number: 661463-12-3