2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
Formula:
C₇H₂ClF₄IO₃S Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD27937160 CAS Number: 1820607-92-8 UN: 3265 ADR: 8,III |