Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 464 EUR
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Peso molecolare: 278.032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27429289
CAS Number: 1598963-13-3