Stampa…
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,3-dihydro-6-fluoro-2H-indol-2-one, 5-Bromo-6-fluoroindolin-2-one
PC500252-1G PC500252-250MG
APOSPC500252-1GEA 248 EUR
APOSPC500252-1G APOSPC500252-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole
Formula: C₈H₅BrFNO
Peso molecolare: 230,034 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26086914
CAS Number: 944805-66-7