4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC500251-1G
PC500251-5G
APOSPC500251-1GEA
132
EUR
APOSPC500251-1G
APOSPC500251-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline 95+%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodoaniline
Formula:
C₆H₄BrFIN Peso molecolare: 315,91 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD26386356 CAS Number: 1219741-79-3 |