Stampa…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500249-1G PC500249-5G PC500249-10G
APOSPC500249-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500249-1G APOSPC500249-5G APOSPC500249-10G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777174
CAS Number: 948294-26-6