Stampa…
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-fluoroanisole
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 219 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formula: C₇H₇ClFNO
Peso molecolare: 175,588 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169196
CAS Number: 91167-85-0