Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 136 EUR
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Formula: C₆H₃ClFIO
Peso molecolare: 272,443 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22628048
CAS Number: 148254-33-5