Stampa…
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-5-fluoro-4-methoxy-2-nitrobenzene
PC500241-1G PC500241-250MG
APOSPC500241-1GEA 50.9 EUR
APOSPC500241-1G APOSPC500241-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100974
CAS Number: 661463-13-4