Stampa…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500240-1G PC500240-250MG
APOSPC500240-1GEA 654 EUR
APOSPC500240-1G APOSPC500240-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Formula: C₉H₄BrF₅O
Peso molecolare: 303.023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937167
CAS Number: 1823271-81-3
UN: 3265
ADR: 8 III