Stampa…
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 135 EUR
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₅
Peso molecolare: 260,987 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631614
CAS Number: 261945-71-5