Stampa…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500230-1G PC500230-250MG
APOSPC500230-1GEA 350 EUR
APOSPC500230-1G APOSPC500230-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
Peso molecolare: 207,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631621
CAS Number: 261945-18-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III