Stampa…
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,5-Difluoro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC500228-1G PC500228-250MG
APOSPC500228-1GEA 145 EUR
APOSPC500228-1G APOSPC500228-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂F₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16659985
CAS Number: 35010-29-8