Stampa…
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500227-1G PC500227-250MG PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA 58 EUR
APOSPC500227-1G APOSPC500227-250MG APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937175
CAS Number: 1202679-47-7