Stampa…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 894 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01631617
CAS Number: 261945-01-1