Stampa…
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500224-1G PC500224-250MG
APOSPC500224-1GEA 551 EUR
APOSPC500224-1G APOSPC500224-250MG
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Formula: C₇H₃F₅O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937185
CAS Number: 1632283-20-5
UN: 3265
ADR: 8,III