Stampa…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 865 EUR
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
Peso molecolare: 210,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937180
CAS Number: 134099-24-4