Stampa…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC500219-1G PC500219-250MG PC500219-5G
APOSPC500219-1GEA 945 EUR
APOSPC500219-1G APOSPC500219-250MG APOSPC500219-5G
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₅N
Peso molecolare: 207,1 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27937181
CAS Number: 1806333-92-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III