Stampa…
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500210-1G PC500210-250MG PC500210-100MG
APOSPC500210-1GEA 120 EUR
APOSPC500210-1G APOSPC500210-250MG APOSPC500210-100MG
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
4-Bromo-3-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrFO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23705524
CAS Number: 1427373-29-2