Stampa…
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 292 EUR
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₄F₄O₂
Peso molecolare: 208,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664923
CAS Number: 1823917-95-8