Stampa…
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 223 EUR
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Formula: C₈H₅BrFNO₄
Peso molecolare: 278,032 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664856
CAS Number: 1807155-75-4