Stampa…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500195-1G PC500195-250MG
APOSPC500195-1GEA 582 EUR
APOSPC500195-1G APOSPC500195-250MG
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula: C₈H₃F₅O
Peso molecolare: 210,101 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664920
CAS Number: 134099-31-3