Stampa…
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 300 EUR
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₄BrFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664866
CAS Number: 1823358-68-4