Stampa…
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-[2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
PC500191-1G PC500191-250MG
APOSPC500191-1GEA 524 EUR
APOSPC500191-1G APOSPC500191-250MG
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
2',4'-Difluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₅F₅O
Peso molecolare: 224,127 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27664904
CAS Number: 1288987-92-7