Stampa…
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
PC500189-5G PC500189-1G PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA 343 EUR
APOSPC500189-5G APOSPC500189-1G APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
Peso molecolare: 234,023 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD27664889
CAS Number: 1416013-62-1