5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl methyl ether, 1-Bromo-2-fluoro-5-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Bromo-5-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC500181-1G
PC500181-25G
PC500181-5G
APOSPC500181-1GEA
98.9
EUR
APOSPC500181-1G
APOSPC500181-25G
APOSPC500181-5G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroanisole
Formula:
C₇H₅BrFNO₃ Peso molecolare: 250,022 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16658620 CAS Number: 330794-02-0 |